Merck
763314
Sigma-Aldrich
sSPhos Pd G2
95%
別名:
Chloro(sodium-2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl-3′-sulfonate)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H44ClNNaO5PPdS
CAS番号:
分子量:
822.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
特徴
generation 2
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
193-194 °C (decomposition)
官能基
phosphine
SMILES記法
[Na+].Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.COc3ccc(c(OC)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H35O5PS.C12H10N.ClH.Na.Pd/c1-30-22-17-18-24(33(27,28)29)26(31-2)25(22)21-15-9-10-16-23(21)32(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;/h9-10,15-20H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,27,28,29);1-6,8-9H,13H2;1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChI Key
MWQYWXJKMDRSJN-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
sSPhos Pd G2 can be used as a water-soluble Pd-precatalyst in:
  • DNA-compatible Suzuki-Miyaura reaction between DNA-linked aryl halides and various boronic acids/esters including heteroaryl boronates.
  • DNA-compatible hydroxycarbonylation reactions.
  • The cross-coupling reaction between boronic ester and brominated cyclic nucleotide to synthesize cyclic adenosine and guanosine monophosphate in the presence of potassium phosphate and hydrochloric acid.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
763314-VAR:
763314-500MG:4548173354682
763314-100MG:4548173354675
763314-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jian-Yuan Li et al.
Bioconjugate chemistry, 29(11), 3841-3846 (2018-10-20)
DNA-encoded chemical libraries (DELs) are a cost-effective technology for the discovery of novel chemical probes and drug candidates. A major limiting factor in assembling productive DELs is the availability of DNA-compatible chemical reactions in aqueous media. In an effort to