704946
クロロ(2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2',6'-ジメトキシ-1,1'-ビフェニル)[2-(2-アミノエチルフェニル)]パラジウム(II)メチル-t-ブチルエーテル付加物
別名:
(2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2',6'-ジメトキシ-1,1'-ビフェニル)[2-(2-アミノエチルフェニル)]パラジウム(II)クロリド-メチル-t-ブチルエーテル付加物, (SPhos)パラジウム(II)フェネチルアミンクロリド(1:1 MTBE溶媒和物), SPhos Palladacycle, SPhos 前触媒
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
特徴
generation 1
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
160-170 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COC(C)(C)C.NCCc1ccccc1[Pd]Cl.COc2cccc(OC)c2-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C26H35O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
CLLOZWOLUBODPC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
704946-BULK:
704946-250MG:
704946-1G:
704946-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
704946-1G | 4061826700983 |
704946-250MG | 4061833483770 |