Merck
735345
Sigma-Aldrich
5-カルボキシチオフェン-2-ボロン酸ピナコールエステル
96%
別名:
5-カルボキシ-2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)チオフェン, 5-カルボキシ-2-チエニルボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15BO4S
CAS番号:
分子量:
254.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
176-181 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15BO4S/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7(17-8)9(13)14/h5-6H,1-4H3,(H,13,14)
InChI Key
YLZRZHOUXZZBTF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735345-VAR:
735345-BULK:
735345-1G:
試験成績書(COA)