Merck
578878
Sigma-Aldrich
2,2'-ビチオフェン-5-ボロン酸ピナコールエステル
別名:
5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-2,2′-ビチオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17BO2S2
CAS番号:
分子量:
292.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
屈折率
n20/D 1.5900 (lit.)
品質水準
mp
35.5-38.0 °C (average)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C14H17BO2S2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)12-8-7-11(19-12)10-6-5-9-18-10/h5-9H,1-4H3
InChI Key
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
578878-BULK:
578878-5G:
578878-VAR:
578878-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction