Merck
470317
Sigma-Aldrich
2,5-チオフェンジボロン酸
≥95.0%
別名:
2,5-チオフェンジイルビスボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6B2O4S
CAS番号:
分子量:
171.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C4H6B2O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,7-10H
InChI Key
SKFDVFMUXZWWOW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Thiophenediylbisboronic acid can be used:
  • As a reactant in the metal catalyzed Suzuki cross coupling reactions.
  • To prepare 2,5-bis(2-pyridyl)thiophene, a thiophene based ligand which is used in the design of fluorescent mercury-sensor.
  • To fabricate graphene-based biosensors for the detection of glucose and Escherichia coli in a complex medium.
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
470317-1G:
470317-5G:
470317-BULK:
470317-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction