Merck
645141
Sigma-Aldrich
2,2':5',2"-テルチオフェン-5-ボロン酸 ピナコールエステル
96%
別名:
5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-2,2':5',2"-テルチオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19BO2S3
CAS番号:
分子量:
374.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
109-113 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H19BO2S3/c1-17(2)18(3,4)21-19(20-17)16-10-9-15(24-16)14-8-7-13(23-14)12-6-5-11-22-12/h5-11H,1-4H3
InChI Key
FIUQKESHHZFUGG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.