アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
官能基
iodo
SMILES記法
CC(C)[Si](C#C[I]1OC(=O)c2ccccc12)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H25IO2Si/c1-13(2)22(14(3)4,15(5)6)12-11-19-17-10-8-7-9-16(17)18(20)21-19/h7-10,13-15H,1-6H3
InChI Key
NTHGHMCOPNSZIR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シリルアセチレンの導入
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
728365-VAR:
728365-BULK:
728365-250MG:4548173999180
728365-1G:4548173999173
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stefano Nicolai et al.
Organic letters, 12(2), 384-387 (2009-12-17)
The first example of intramolecular oxyalkynylation of nonactivated alkenes using oxidative Pd chemistry is reported. Both phenol and aromatic or aliphatic acid derivatives could be used under operator-friendly conditions (room temperature, technical solvents, under air). The discovery of the superiority
Direct alkynylation of thiophenes: cooperative activation of TIPS-EBX with gold and Brønsted acids.
Jonathan P Brand et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(40), 7304-7307 (2010-08-24)
Direct alkynylation of indole and pyrrole heterocycles.
Jonathan P Brand et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(49), 9346-9349 (2009-11-07)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
728365-1G | 4061826183632 |
728365-250MG | 4061833229200 |