反応適合性
core: zirconium
色
colorless
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.27 g/mL±0.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C]1[C][C][C][C]1.C[C]2[C][C][C][C]2.C[Zr]OC
InChI
1S/2C6H7.CH3O.CH3.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;1-2;;/h2*2-5H,1H3;1H3;1H3;/q;;-1;;+1
InChI Key
LFGIFPGCOXPKMG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
特徴および利点
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F
引火点(℃)
108 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725471-VAR:
725471-10G:4548173353388
725471-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication