Merck
721689
Sigma-Aldrich
5-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)[(1,2,3-η)-1-フェニル-2-プロペニル]パラジウム
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(η5-C5H5)(η3-1-PhC3H4)
CAS番号:
分子量:
288.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
45-47 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/C9H9.C5H5.Pd/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;1-2-4-5-3-1;/h2-8H,1H2;1-5H;
InChI Key
STDKYMKMBSTDJK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
引火点(°F)
118.0 °F - closed cup
引火点(℃)
47.8 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
721689-1G:
721689-VAR:
721689-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)