Merck
704776
Sigma-Aldrich
1-(チオフェン-2-イルメチル)-1H-ピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1-(2-チエニルメチル)-1H-ピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19BN2O2S
CAS番号:
分子量:
290.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
56-58 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(Cc3cccs3)c2
InChI
1S/C14H19BN2O2S/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-16-17(9-11)10-12-6-5-7-20-12/h5-9H,10H2,1-4H3
InChI Key
ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
704776-BULK:
704776-250MG:
704776-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)