Merck
692689
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)phosphine
95%
別名:
4-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Dicyclohexyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine, p-(Dicyclohexylphosphenyl)-N,N-dimethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32NP
CAS番号:
分子量:
317.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
103-108 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H32NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h13-16,18-19H,3-12H2,1-2H3
InChI Key
RKUHKZXJHGGGSK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ロジウム触媒存在下での付加環化反応の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
692689-250MG:
692689-BULK:
692689-VAR:
692689-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zanele H Phasha et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 1), o243-o243 (2012-01-20)
In the title mol-ecule, C(20)H(32)NPSe, the P atom has a distorted tetra-hedral environment resulting in an effective cone angle of 172°. Weak inter-molecular C-H⋯Se inter-actions are observed.
資料
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling