Merck
395021
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine
95%
別名:
4-(ジフェニルホスフィノ)-N,N-ジメチル-ベンゼンアミン, 4-(ジフェニルホスフィノ)-N,N-ジメチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4P(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
305.35
Beilstein:
916331
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
151-154 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h3-16H,1-2H3
InChI Key
GOEGBJDTWXTPHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 位置選択的環形成を経由するジシアノ(アリール)シクロヘキセンカルボン酸エステルの合成
  • スチレニルアレノアート類のジアステレオ選択的付加環化
  • 臭化メチルベンジルの界面カルボニル化
  • オクテンのヒドロホルミル化
ジスルフィドで内部結合したペプチド-核酸の選択的開裂に用いる還元剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
395021-5G:
395021-1G:
395021-BULK:
395021-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iris Boll et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(3), 505-509 (2005-01-25)
Selectivity of the cleavage of single stranded over hybridized forms of internally modified disulfide-peptide nucleic acids (PNA) has been optimized using a series of phosphines and thiols, which have different sizes and charges. For the most selective cleaver found (tris-(carboxyethyl)-phosphine)