Merck
336874
Sigma-Aldrich
Allyldiphenylphosphine
95%
別名:
NSC 180819, NSC 616248
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
226.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.619 (lit.)
bp
194-200 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C=CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15P/c1-2-13-16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h2-12H,1,13H2
InChI Key
PDDYFPPQDKRJTK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • パラジウム触媒によるヒドロカルボキシル化反応における共触媒
  • パラジウム触媒によるクロスカップリング反応における共触媒
  • ヒドロホルミル化触媒の配位子
  • レニウムホスフィノボランペンダントルイス酸補助による還元カップリング反応の配位子
  • アルケンヒドロホウ素化のための触媒の前駆体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
336874-VAR:
336874-BULK:
336874-10G:
336874-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)