Merck
244902
Sigma-Aldrich
メチルジフェニルホスフィン
99%
別名:
ジフェニルホスフィノメタン, ジフェニル-メチルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PCH3
CAS番号:
分子量:
200.22
Beilstein:
743075
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.625 (lit.)
bp
120-122 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13P/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
InChI Key
UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
244902-BULK:
244902-50G:
244902-10G:
244902-VAR:
244902-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
244902-10G4061825770161
244902-1G4061838096982
244902-50G4061838118738