Merck
395080
Sigma-Aldrich
トリス(2,4,6-トリメチルフェニル)ホスフィン
97%
別名:
トリメシチルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C6H2]3P
CAS番号:
分子量:
388.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
185-188 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
Cc1cc(C)c(P(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33P/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
InChI Key
IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
395080-VAR:
395080-BULK:
395080-1G:
395080-5G:
試験成績書(COA)