Merck
392081
Sigma-Aldrich
トリス(2,4,6-トリメトキシフェニル)ホスフィン
greener alternative
別名:
TTMPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3O)3C6H2]3P
CAS番号:
分子量:
532.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 10
new score: 2
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
155-160 °C (lit.)
官能基
phosphine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
COc1cc(OC)c(P(c2c(OC)cc(OC)cc2OC)c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c(OC)c1
InChI
1S/C27H33O9P/c1-28-16-10-19(31-4)25(20(11-16)32-5)37(26-21(33-6)12-17(29-2)13-22(26)34-7)27-23(35-8)14-18(30-3)15-24(27)36-9/h10-15H,1-9H3
InChI Key
JQKHNBQZGUKYPX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its DOZN scorecard.
アプリケーション
きわめて塩基性の高いアリ-ルホスフィンです
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
392081-5G:
392081-VAR:
392081-BULK:
392081-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 482-482 (1984)