Merck
249491
Sigma-Aldrich
Tris(4-chlorophenyl)phosphine
95%
別名:
NSC 136459, トリス(p-クロロフェニル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClC6H4)3P
CAS番号:
分子量:
365.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
100-103 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)P(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H12Cl3P/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
InChI Key
IQKSLJOIKWOGIZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • γ-置換アレン酸とアルデヒドの反応によるクロマンと(E,E)-1,3-ジエンの調製
  • 無溶媒Heck反応
以下の共触媒に使用されます。
  • アルキルGrignard試薬による末端アルキンとエンインの位置選択的カルボマグネシウム化
  • ロジウム触媒を用い配位子がアシストする末端シリルアセチレンでの芳香族C-H結合の位置選択的アルケニル化
  • ロジウム触媒による水素化反応
  • 白金触媒によるアリル化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
249491-5G:
249491-1G:
249491-VAR:
249491-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)