Merck
336904
Sigma-Aldrich
エチルジフェルニルホスフィン
98%
別名:
NSC 151254, ジフェニルエチルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PCH2CH3
CAS番号:
分子量:
214.24
Beilstein:
744253
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.614 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
InChI Key
WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • アリールアルデヒドのメチルビニルケトンおよびフタルイミドとの三成分カップリング反応
  • メチレンシクロプロパン類の位置選択的および立体選択的ヒドロアルキニル化
  • オキサゾリジン類、チアゾリジン類、およびインドール類の合成
  • ダイマーからモノマーへの変換
  • タンデムMorita-Baylis-Hillman/Michael付加反応
  • 白金触媒環化
  • 位置選択的および立体選択的な[3 + 2]付加環化
  • 白金触媒分子間ヒドロアミノ化
  • ヒドロホルミル化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
336904-VAR:
336904-BULK:
336904-10G:
336904-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xian B Powers et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(10), 2491-2496 (2018-12-24)
Carbon disulfide is cleaved by n-propyldiphenylphosphine and nickel(II) bromide in a one-step process, to form two unprecedented complexes: orange, [Ni(S2 C2 (Pn PrPh2 )2 )Br(Pn PrPh2 )]Br⋅CS2 (1) and purple [Ni{η2 -SC(Pn PrPh2 )2 }Br(Pn PrPh2 )]Br⋅0.5CS2 (2). Orange (1)