アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.59 (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15OP/c1-2-15-16(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
InChI Key
JCRCPEDXAHDCAJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
149489-1G:
149489-VAR:
149489-5G:
149489-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック