アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.604 (lit.)
bp
149 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13OP/c1-14-15(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
InChI Key
OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ビスアルケニルカルビノールおよびビスホモアリルカルビノールのヒドロホルミル化的非対称化に用いる触媒
- ビスホモアリルアルコール類のロジウム触媒ヒドロホルミル化で用いる配位子
- 分岐型位置選択的ヒドロホルミル化反応を経由するγ-ラクトンの合成に用いる触媒
- ニッケル触媒ヒドロシアノ化反応に用いる配位子
- 環形成反応に用いる触媒
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
149497-1G:
149497-BULK:
149497-VAR:
149497-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック