反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
55 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C=CP(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h3-9H,1-2H2
InChI Key
GEKAWPIATFUQJW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- キラルな金属テンプレートで促進される不斉フランDiels-Alder反応を経由する<I.>P-キラルホスフィン類の合成
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
479799-5G:
479799-VAR:
479799-BULK:
479799-5G-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)