Merck
747270
Sigma-Aldrich
4-(Diethylphosphino)-N,N-dimethylaniline
97%
別名:
4-(Diethylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Diethyl[4-(N,N-dimethylamino)phenyl]phosphine, Ellman Ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20NP
CAS番号:
分子量:
209.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C1=CC=C(P(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H20NP/c1-5-14(6-2)12-9-7-11(8-10-12)13(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
FMNOWZMFKYVARU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
747270-VAR:
747270-5G:
747270-BULK:
747270-1G:
試験成績書(COA)