粒径
≤25 μm
SMILES記法
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al]21O[Al](O2)O1.O
InChI Key
KARVSHNNUWMXFO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- レオロジー制御
- バリア増加
- 化学的耐久性の向上
法的情報
Nanocor®社の製品です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
682659-500G:
682659-VAR:
682659-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nanoclays are nanoparticles of layered mineral silicates. Montmorillonite, bentonite, and halloysite nanoclays and organoclays are used in polymer-clay nanocomposites, as rheology modifiers, and drug delivery carriers.
Nanoclays are nanoparticles of layered mineral silicates. Montmorillonite, bentonite, and halloysite nanoclays and organoclays are used in polymer-clay nanocomposites, as rheology modifiers, and drug delivery carriers.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
R544728-1EA | |
682659-500G | 4061835563463 |