room temp
SMILES記法
O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;
InChI Key
KARVSHNNUWMXFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ベントナイトは主に、粘土鉱物の緑粘土グループ(モンモリロナイト)から構成されます。食用油と鉱油、塗料、化粧品、および医薬品の清澄化など、さまざまな工業用途に広く使用されています。廃水から汚染物質を除去する吸着剤としても使用されています。
ベントナイトの膨張特性は、接着、可塑化、および懸濁用途のための粘稠性水懸濁液を作成するために使用されます。 ベントナイトの広い表面積は、粒子のコロイド分散が原因であり、それが、殺虫剤の担体、乳化剤、および乳剤安定剤として適用されている主な理由です。
ベントナイトの膨張特性は、接着、可塑化、および懸濁用途のための粘稠性水懸濁液を作成するために使用されます。 ベントナイトの広い表面積は、粒子のコロイド分散が原因であり、それが、殺虫剤の担体、乳化剤、および乳剤安定剤として適用されている主な理由です。
アプリケーション
- 応答曲面法を用いた天然ハイドロキシアパタイト/ベントナイト複合材料による水溶液からの Cd(II)除去の最適化。: この研究では、水溶液からカドミウムイオンを効率的に除去するためのハイドロキシアパタイト/ベントナイト複合材料の使用を検討し、環境修復におけるその潜在的な応用を強調しています(Desalegn et al., 2023)。
- 酸活性化ベントナイトナトリウムとカオリン粘土: 物理化学的特性による比較研究。: この研究では、酸活性化ベントナイトナトリウムとカオリン粘土の物理化学的特性を比較し、さまざまな産業プロセスや環境処理における潜在的な用途に焦点を当てています(Kumar & Lingfa, 2020)。
- キトサン/モンモリロナイトナノ複合フィルム上の銀ナノ粒子の光化学合成と抗菌活性。: この研究は、キトサン/モンモリロナイトナノ複合フィルム上の銀ナノ粒子の合成と、その抗菌活性の向上に焦点を当てており、医療および環境分野での潜在的な用途を示唆しています(Gabriel et al., 2017)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
285234-VAR:
285234-2.5KG:
285234-25G:
285234-BULK:
285234-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applications of Bentonite in the Industrial Wastewater Treatment [J]
Xiaotong G and Zhiming Z
Chemical Production and Technology, 3 (2006)
Adsorption of methylene blue from aqueous solution by crosslinked chitosan/bentonite composite.
Bulut Y and Karaer H.
Journal of Dispersion Science and Technology, 36(1), 61-67 (2015)
Yuwen Huang et al.
Mutation research, 751(1), 40-44 (2012-11-08)
It has been found that bentonite particles (BPs) could induce the cyto-genotoxicity and oxidative stress in vitro, but these effects on population exposed to BPs remain unclear. The aim of the present study was to investigate whether the genetic damage
Shilong He et al.
Environmental technology, 33(19-21), 2337-2344 (2013-02-12)
Bromate is an emerging hazardous substance in drinking water. In this study, the removal ofbromate by Fe-pillared bentonite was investigated using various experimental parameters: contact time, initial concentration (Co), temperature, initial pH and competing anions. The adsorption ofbromate followed the
Laurent J Michot et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(10), 3500-3510 (2013-02-21)
The coagulation of sodium montmorillonite by inorganic salts (NaNO3, Ca(NO3)2 and La(NO3)3) was studied by combining classical turbidity measurements with wide-angle-X-ray scattering (WAXS), small-angle-X-ray scattering (SAXS), and transmission X-ray microscopy (TXM). Using size-selected samples, such a combination, associated with an