安全性情報
Z765422
Vermiculite 2-3 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
詳細
Raw Vermiculite (sterile), bacteria-and germ-free.
  • High absorbability up to 5 times its own weight
  • Acid and alkali resistant
  • Inorganic
  • Skin-friendly
  • Not electrically conductive
  • Low thermal conduction
  • Sound-absorbing
  • Rot-proof, mold-free, and therefore incorruptible
  • Non-flammable according to DIN 4102 A1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z765422-9KG:
Z765422-BULK:
Z765422-1EA:
Z765422-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
漏出処理製品