Merck
223913
Sigma-Aldrich
アスカライト®
Sodium hydroxide-coated silica, 8-20 mesh
別名:
Ascarite CO2 adsorbent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
granular
粒径
8-20 mesh
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アスカライト®は、水酸化ナトリウムコーティングされたシリカで構成されています。二酸化炭素の吸着剤です。
アプリケーション
アスカライト®は、以下の研究におけるCO2トラップとして使用されます:
  • バイオマス由来フィードストックのオレフィンおよび芳香族系への触媒的変換。
  • 連続フロー固定層リアクターにおけるフランの触媒的変換。
  • セミバッチピロプローブ反応系を使用したグルコースおよびカエデの変換における、ゼオライトサンプルの触媒的試験。
  • 近赤外(NIR)連続波キャビティリングダウン分光法(CW-CRDS)によるメタン(CH4)サンプルの同位体解析。
法的情報
Ascarite is a registered trademark of Arthur H. Thomas Co.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223913-BULK:
223913-500G:4548173118581
223913-100G:4548173243214
223913-100G-PW:
223913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Respiratory exchange and evaporative water loss in the flying budgerigar.
Tucker VA.
The Journal of Experimental Biology, 48(1), 67-87 (1968)
Optimizing the aromatic yield and distribution from catalytic fast pyrolysis of biomass over ZSM-5.
Foster AJ, et al
Applied Catalysis A: General, 423, 154-161 (2012)
Catalytic conversion of biomass-derived feedstocks into olefins and aromatics with ZSM-5: the hydrogen to carbon effective ratio.
Zhang H, et al.
Energy & Environmental Science, 4(6), 2297-2307 (2011)
Production of targeted aromatics by using Diels-Alder classes of reactions with furans and olefins over ZSM-5.
Cheng Y-T and Huber GW.
Green Chemistry, 14(11), 3114-3125 (2012)
Measurement of the 13C/12C of atmospheric CH4 using near-infrared (NIR) cavity ring-down spectroscopy.
Chen Y, et al.
Analytical Chemistry, 85(23), 11250-11257 (2013)