Merck
737828
Sigma-Aldrich
Drierite
with indicator, 10-20 mesh
別名:
硫酸カルシウム, 石膏
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaSO4
CAS番号:
分子量:
136.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
品質水準
形状
chunks
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
粒径
10-20 mesh
SMILES記法
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ドライエライト(CaSO4)は以下のような研究で乾燥剤として用いられています。
  • 生体試料中のメタノール、エタノール、イソプロパノールのガスクロマトグラフィー測定時に行う、吸着による水分除去。
  • 空気乾燥用の洗浄集塵器。
  • 蒸発エンタルピーの熱量測定中のニトリル試料の乾燥。
  • 大気汚染モニタリングのための二酸化炭素の電量測定中の水蒸気除去。
法的情報
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
737828-2.3KG:4548173984179
737828-454G-PW:
737828-454G:4548173984186
737828-2.3KG-PW:
737828-BULK:
737828-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
White CR, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)
Nathaniel Huebsch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9762-9767 (2014-06-26)
Biological systems are exquisitely sensitive to the location and timing of physiologic cues and drugs. This spatiotemporal sensitivity presents opportunities for developing new therapeutic approaches. Polymer-based delivery systems are used extensively for attaining localized, sustained release of bioactive molecules. However