Merck
Z683507
Sigma-Aldrich
Aldrich® ケミカルドライヤー
AC/DC input 115 V AC
別名:
chem dry, chemdry, dry tube, glass drying tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
「加熱、真空、乾燥剤を用いてサンプルを乾燥させます」
正確なデジタル調節によって、周囲温度~230°Cの範囲で「設定温度」と「実温度」の両方を同時に表示します。内蔵熱電対が選択された温度を自動的に維持します。オーブンの特長として、精密な機械加工によるアルミニウム製加熱ブロック、ホウケイ酸ガラス製のサンプルビューポート、高温部への接触を防ぐ全面安全ガードが備わっています。ガラス製乾燥管は、封入された加熱ブロック内で保護され、偶発的な破損が生じても安全なまま収納されます。密閉された乾燥管内で乾燥サンプルを除去および保存できるモジュールデザインになっています。そのため素早く連続的にサンプルを処理でき、複数の使用者にも使用可能です。部品のうちガラス製乾燥管は別売です。
仕様:
正確性
  • 温度範囲:周囲温度~230°C
  • 較正の正確性:全範囲で0.1%。
  • 温度の安定性:周囲温度1°F上昇につき最高0.2°F上昇。
  • 電圧の安定性:基準電源電圧1%につき全範囲で0.01%
出力
  • 50/60 Hz 5%
  • 不揮発性メモリにより、停電時にもデータ保持。
  • 取り外し可能な電源コード
  • CE準拠
操作環境
  • 0~65°C(32~149°F)、0~90% RH、非凝結
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)