主要文書
1.04440
Supelco
Kaolin
powder
別名:
Kaolin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11111803
EC Index Number:
310-194-1
NACRES:
NB.51
品質水準
不純物
≤0.001% Pb (Lead)
≤2.0% Substances soluble in hydrochloric acid
損失
≤15.0% loss on ignition, 600°C
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
密度
2.6 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
470 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI Key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
関連事項
Replaces: KX0006-1
アナリシスノート
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 2.0 %
Appearance of substance (colour): passes test
Appearance of substance (description): passes test
Carbonate: passes test
Iron: passes test
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (600 °C): ≤ 15.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg