Merck
682608
Sigma-Aldrich
ナノクレイ、表面改質
contains 25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
別名:
Nanomer® I.28E, Nanomer® clay, モンモリロナイトクレー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
€68.80
500 G
€842.00
€68.80
在庫状況についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
€68.80
500 G
€842.00
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
€68.80
在庫状況についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
含みます
25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
Matrix
Montmorillonite clay base material
粒径
≤20 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
682624682632682659
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
contains
25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
contains
35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine
contains
0.5-5 wt. % aminopropyltriethoxysilane, 15-35 wt. % octadecylamine
contains
-
matrix
Montmorillonite clay base material
matrix
Montmorillonite clay base material
matrix
Montmorillonite clay base material
matrix
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
アプリケーション
Incorporated in anhydride-cured epoxies
  • Speed up cure catalyst
  • Improve modulus
  • Increase Tg
  • Enhance chemical resistance
  • Improve Rheology control
法的情報
Nanomer®クレイは Nanocor社の製品です。
Nanocor®社の製品です。
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
682608-BULK:
682608-VAR:
682608-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
資料
Nanoclays are nanoparticles of layered mineral silicates. Montmorillonite, bentonite, and halloysite nanoclays and organoclays are used in polymer-clay nanocomposites, as rheology modifiers, and drug delivery carriers.
Nanoclays are nanoparticles of layered mineral silicates. Montmorillonite, bentonite, and halloysite nanoclays and organoclays are used in polymer-clay nanocomposites, as rheology modifiers, and drug delivery carriers.
Graphene is a one-atomic-layer thick two-dimensional material made of carbon atoms arranged in a honeycomb structure. Its fascinating electrical, optical, and mechanical properties ignited enormous interdisciplinary interest from the physics, chemistry, and materials science fields.