Merck
687561
Sigma-Aldrich
(Rp)-2-(tert-ブチルチオ)-1-(ジフェニルホスフィノ)フェロセン
98%
別名:
(1S)-1-(tert-ブチルチオ)-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセン, (R)-FeSulPhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H27FePS
CAS番号:
分子量:
458.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
146-149 °C
官能基
phosphine
thioether
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)S[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22PS.C5H5.Fe/c1-21(2,3)23-20-16-10-15-19(20)22(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18;1-2-4-5-3-1;/h4-16H,1-3H3;1-5H;
InChI Key
IHULVPNADBGKMY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
エナンチオ選択的アリル置換反応, エナンチオ選択的1,3-双極性環状付加反応。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
687561-BULK:
687561-VAR:
687561-500MG:
687561-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
687561-100MG4061833550441
687561-500MG4061833540947