Merck
762156
Sigma-Aldrich
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26N2O6Pd2S2
分子量:
739.46
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
176-186 °C (decomposition)
SMILES記法
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
InChI Key
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762156-BULK:
762156-VAR:
762156-5G:
762156-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)