反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
不純物
≤15% Tetrahydrofuran
mp
191-207 °C
SMILES記法
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl
InChI
1S/2C12H10N.2ClH.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI Key
HUPALGDXJMOSBC-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
756733-BULK:
756733-VAR:
756733-1G:4548173321684