Merck
655392
Sigma-Aldrich
Bis-tris-d19
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2′,2"-ニトリロトリエタノール-d19
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(DOCD2CD2)2NC(CD2OD)3
CAS番号:
分子量:
228.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
104 °C (lit.)
質量シフト
M+19
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H])C(C([2H])([2H])O[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10D,11D,12D,13D,14D
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-ZMHMTVDGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655392-500MG:
655392-1G:
655392-BULK:
655392-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Friedemann Flügge et al.
Journal of biomolecular NMR, 70(4), 245-259 (2018-04-28)
Human blood group A and B glycosyltransferases (GTA, GTB) are highly homologous glycosyltransferases. A number of high-resolution crystal structures is available showing that these enzymes convert from an open conformation into a catalytically active closed conformation upon substrate binding. However
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
655392-1G4061825910000