Merck
644129
Sigma-Aldrich
マグネシウム ジ-tert-ブトキシド
≥85%
別名:
マグネシウム tert-ブトキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
170.53
Beilstein:
3979348
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥85%
形状
solid
SMILES記法
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
InChI Key
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
644129-50G:
644129-BULK:
644129-VAR:
試験成績書(COA)