Merck
570141
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)chlorosilane
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClSi(N(CH3)2)3
CAS番号:
分子量:
195.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
bp
78 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)[Si](Cl)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18ClN3Si/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h1-6H3
InChI Key
YLZCZVGQEADVNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.0 °F - closed cup
引火点(℃)
58.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
570141-BULK:
570141-10G:
570141-25G:
570141-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)