Merck
248401
Sigma-Aldrich
マグネシウムメチルカルボナート 溶液
2.0 M in DMF
別名:
MMC, Stile試薬, メチルメトキシマグネシウムカルボナート, メトキシマグネシウムメチルカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OMgOCO2CH3
CAS番号:
分子量:
130.38
Beilstein:
4342967
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
フォーム
liquid
濃度
2.0 M in DMF
密度
1.103 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
InChI Key
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マグネシウムメチルカーボネートは、Stile試薬としても知られています。ニトロアルカン、ケトン、ラクトン、ヒダントインおよびフェノールをα-カルボキシル化するカルボキシル化剤として使用されます。
シグナルワード
Danger-Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
248401-100ML:4.548173218809E12
248401-800ML:4.548173218793E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
De-Sheng Song et al.
Medicine, 98(25), e16094-e16094 (2019-06-25)
To evaluate the efficacy and safety of trabeculectomy (Trab) with mitomycin-C (MMC) versus Trab with implant. Studies published in different languages were retrieved by systematically searching Embase, PubMed, Cochrane library, China Biology Medicine disc, and Google Scholar from 1966 to
Aleksandra Wlaź et al.
Acta ophthalmologica, 97(6), e817-e826 (2019-03-30)
To compare the efficacy and safety of collagen matrix implant (Ologen® ; OLO) with mitomycin C (MMC) in phacotrabeculectomy. Prospective, single-centre, nonblinded, randomized controlled trial. A total of 53 eyes of 45 patients were enrolled in the study protocol with
Mara Colombo et al.
Human mutation, 39(5), 729-741 (2018-02-21)
Although the spliceogenic nature of the BRCA2 c.68-7T > A variant has been demonstrated, its association with cancer risk remains controversial. In this study, we accurately quantified by real-time PCR and digital PCR (dPCR), the BRCA2 isoforms retaining or missing exon 3.
Akbar Adjie Pratama et al.
Scientific reports, 7(1), 9156-9156 (2017-08-24)
Bacteriophages constitute key gene transfer agents in many bacteria. Specifically, they may confer gene mobility to Paraburkholderia spp. that dwells in soil and the mycosphere. In this study, we first screened mycosphere and bulk soils for phages able to produce
Tao Chen et al.
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 40(10), 2522-2528 (2017-09-30)
The marriage between the deep convolutional neural network (CNN) and region proposals has made breakthroughs for object detection in recent years. While the discriminative object features are learned via a deep CNN for classification, the large intra-class variation and deformation