同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
185 °C/10 mmHg
密度
0.933 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+16
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChI Key
FLIACVVOZYBSBS-RHVLFXCPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
605697-VAR:
605697-BULK:
試験成績書(COA)