Merck
662658
Sigma-Aldrich
アデノシン-15N5-5'-一リン酸 ナトリウム塩
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
別名:
AMP-15N5 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H1215N5Na2O7P
分子量:
396.15
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥95% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
[15NH2]C1=[15N]C=[15N]C2=C1[15N]=C[15N]2[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1/i11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;;
InChI Key
QGXLVXZRPRRCRP-BNULDTGWSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
662658-25MG:
662658-VAR:
662658-1MG:
662658-BULK:
662658-10MG:
662658-1MG-PW:
662658-10MG-PW:
662658-25MG-PW:
試験成績書(COA)