Merck
605476
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1,2-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C3H10O5
分子量:
152.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp
88-92 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[C@@H]1CO[13CH](O)[13C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i4+1,5+1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-QWNVQCSHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605476-BULK:
605476-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)