Merck
703966
Sigma-Aldrich
3-ブロモピリジン-2-カルボニトリル
97%
別名:
3-ブロモ-2-シアノピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrN2
CAS番号:
分子量:
183.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
93-98 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Brc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
InChI Key
HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
703966-VAR:
703966-BULK:
703966-1G:4548173297514
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)