Merck
310840
Sigma-Aldrich
D-Ribose-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4H10O5
CAS番号:
分子量:
151.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp
88-92 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@H]1OC(O)[13C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i4+1
InChI Key
HMFHBZSHGGEWLO-VTUWIFRDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)