Merck
609099
Sigma-Aldrich
L-Threonine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-15N, 15N Labeled L-threonine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH(15NH2)CO2H
分子量:
120.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −27.4°, c = 1 in H2O
テクニック
bio NMR: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[C@@H](O)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1
InChI Key
AYFVYJQAPQTCCC-SZEKAKMSSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
609099-250MG:
609099-VAR:
609099-BULK:
609099-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)