Merck
282456
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionic acid-1-13C
99 atom % 13C
別名:
2-Bromopropanoic-1-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(Br)13CO2H
CAS番号:
分子量:
153.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
屈折率
n20/D 1.4749 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
密度
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(Br)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i3+1
InChI Key
MONMFXREYOKQTI-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
282456-1G:
282456-VAR:
282456-250MG:
282456-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)