Merck
605484
Sigma-Aldrich
D-Ribose-2,3,4,5-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4CH10O5
分子量:
154.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
powder
光学活性
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp
88-92 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
OC1O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-OCBIYWEISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605484-VAR:
605484-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)