安全性情報
22988
Supelco
ステンレス製HPLCフィッティング
ferrule, 1/16 in. tubing
別名:
VALCO®フェラル 1/16、10個
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
303 stainless steel
包装
pkg of 10 ea
適合性
1/16 in. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)