Merck
58458
Supelco
Waters®フィッティング
size 1/16 in., pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
詳細
nuts and ferrules (5 ea)
包装
pkg of 5 ea
サイズ
1/16 in.
詳細
The Waters® Fittings are used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Waters is a registered trademark of Waters
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)