Merck
57479
Rheodyne® Fittings
nut and ferrule for 1/8 in. tubing, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel nut and ferrule
包装
pkg of 1 ea
フィッティング
nut and ferrule for 1/8 in. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)