Merck
605867
Sigma-Aldrich
Methyl oleate-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CHCH(CH2)713CO2CH3
CAS番号:
分子量:
297.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
218 °C/20 mmHg
密度
0.877 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-/i19+1
InChI Key
QYDYPVFESGNLHU-CNJRKRGNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1