Merck
605719
Sigma-Aldrich
Methyl stearate-13C18
99 atom % 13C
別名:
Methyl octadecanoate-13C18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)1613CO2CH3
CAS番号:
分子量:
316.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
bp
181-182 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
質量シフト
M+18
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1
InChI Key
HPEUJPJOZXNMSJ-XKFLGDHCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。